Key Documents
8.41480
Sigma-Aldrich
4-Chloroacetanilide
for synthesis
別名:
4-Chloroacetanilide, N-(4-chlorophenyl)-acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8ClNO
CAS番号:
分子量:
169.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
208-707-8
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
bp
333 °C/1013 hPa
mp
179-180 °C
溶解性
0.95 g/L (experimental)
密度
1.385 g/cm3 at 22 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<ul>
<li><strong>High-performance liquid chromatography (HPLC) method validation:</strong> 4 Chloroacetanilide is used as an internal standard for isosorbide dinitrate in the assay of sustained-release tablets or capsules containing nitroglycerin, isosorbide dinitrate, or pentaerythritol tetranitrate by high-performance liquid chromatography (Gelber and Papas, 1983).</li>
</ul>
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3