Key Documents
8.22298
Sigma-Aldrich
Phthalic acid
for synthesis
別名:
Phthalic acid, Benzene-1,2-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(COOH)2
CAS番号:
分子量:
166.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-873-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7.8 hPa ( 191 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
形状
solid
有効性
7900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
289 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
191 °C (closed capillary tube)
転移温度
flash point 168 °C
溶解性
water: 5.74 g/L at 20 °C
密度
1.59 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
960 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
334.4 °F
引火点(℃)
168 °C