Key Documents
8.20872
Sigma-Aldrich
di-Sodium DL-malate
98-101% (perchloric acid titration)
別名:
di-Sodium DL-malate, DL-Malic acid disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCH(OH)CH2COONa
CAS番号:
分子量:
178.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
211-627-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98-101% (perchloric acid titration)
形状
powder
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
詳細
for synthesis
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): 98 - 101 %
Identity (NMR-spectrum): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3