Merck
W327700
Sigma-Aldrich
コハク酸二ナトリウム
≥98%
別名:
コハク酸 二ナトリウム塩, コハク酸ナトリウム 二塩基性
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCH2CH2COONa
CAS番号:
分子量:
162.05
FEMA番号:
3277
Beilstein:
3917246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.113
NACRES:
NA.21
官能:
odorless
グレード:
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コハク酸二ナトリウムは、食品産業においてpH調節剤や調味料として使用されています。
アプリケーション
  • うま味検出と醤油精製プロセスにおける電子舌の応用:この論文では、コハク酸二ナトリウムを利用し、うま味の検出と醤油の精製における電子舌技術の応用について考察し、食品化学と官能評価方法における革新に焦点を当てています(Zhang et al., 2023)。
  • 骨形成と血管新生の体外結合のためのコハク酸-アルギン酸キセロゲルフィルムの製造:この研究では、骨形成と in vitro での血管新生を促進することを目的としたコハク酸-アルギン酸キセロゲルフィルムの作成を模索しており、組織工学のためのバイオマテリアルの重要な進展を示しています(Deering et al., 2022)。
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W327700-1KG-K:
W327700-10KG:
W327700-10KG-K:
W327700-1KG:
W327700-VAR-K:
W327700-SAMPLE-K:
W327700-5KG:
W327700-BULK-K:
W327700-5KG-K:
W327700-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 485-485 null
Making succinate more successful.
Potera C.
Environmental Health Perspectives, 113(12), A832-A832 null
María Blanca Sánchez et al.
PloS one, 10(7), e0132816-e0132816 (2015-07-23)
Biocides are used without restriction for several purposes. As a consequence, large amounts of biocides are released without any control in the environment, a situation that can challenge the microbial population dynamics, including selection of antibiotic resistant bacteria. Previous work
Tomoaki Haraguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(24), 5589-5594 (2014-05-27)
This study demonstrated that 0.5% dietary rutin, ellagic acid, or curcumin markedly increased cecal succinate levels in rats fed a high-fat diet, whereas catechin, caffeic acid, and quercetin did not. Other organic acids were modestly or hardly affected by polyphenols.
Ayca Erdem et al.
Environmental science and pollution research international, 22(22), 17917-17924 (2015-07-15)
To better understand the potential impacts of metal oxide nanoparticles (NPs) on Gram(+) Bacillus subtilis and Gram(-) Escherichia coli (K12) bacteria, eight different nanosized titanium dioxide (TiO2) suspensions with five different concentrations were used. Water quality parameters (pH, temperature, and