主要文書
8.18601
Sigma-Aldrich
di-Sodium succinate
anhydrous for synthesis
別名:
di-Sodium succinate, Succinic acid disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4Na2O4
CAS番号:
分子量:
162.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-778-7
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
pH
7-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Loss on drying: ≤ 3.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1