主要文書
8.20801
Sigma-Aldrich
2-Methylhydroquinone
for synthesis
別名:
2-Methylhydroquinone, 2,5-Dihydroxytoluene, Toluhydroquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-443-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
crystals
自己発火温度
468 °C
有効性
200-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
124-127 °C
転移温度
flash point 172 °C
溶解性
77 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(cc(cc1)O)C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI Key
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 128 °C
Identity (IR): passes test