Merck
211311
Sigma-Aldrich
メチル-p-ベンゾキノン
98%
別名:
p-トルキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(=O)2
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
471387
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
66-67 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチル-p-ベンゾキノン(MBQ)は、レドックスフロー電池を製造するための電極とリチウム(Li)電解質の間の境界面を形成するコーティング剤として使用できます。MBQは、正のエレクトロスプレーイオン化質量分析(ESI MS)中に減少することがあり、コロナ放電中に使用される可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
211311-VAR:
211311-5G:
211311-BULK:
211311-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michaela Bodner et al.
Chemoecology, 27(4), 171-175 (2017-08-15)
The defensive secretion of the julid diplopod
C L Blankespoor et al.
Parasitology, 115 ( Pt 1), 105-110 (1997-07-01)
The defensive glands of beetles, Tenebrio molitor, infected with metacestodes (cysticercoids) of Hymenolepis diminuta are everted less frequently upon stimulation, and contain less toluquinone (methylbenzoquinone) and m-cresol, than glands of uninfected controls. These differences, as shown in predation trials with
Jiying Pei et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(11), 2454-2461 (2017-08-09)
Unexpected reduction of iminoquinone (IQ) and quinone derivatives was first reported during positive electrospray ionization mass spectrometry. Upon increasing spray voltage, the intensities of IQ and quinone derivatives decreased drastically, accompanying the increase of the intensities of the reduction products
N K Cénas et al.
Biochimica et biophysica acta, 767(1), 108-112 (1984-10-26)
The rate constants of NADH oxidation by quinones are increased with the oxidation potential increase: log kox (M-1 X s-1) = -0.25 + 12.2 E0(7) (V) for o-quinones and log kox (M-1 X s-1) = -3.06 + 13.5 E0(7) (V)
A I Vovk et al.
Ukrainskii biokhimicheskii zhurnal (1978), 65(4), 11-16 (1993-07-01)
Inactivation kinetics of pyruvate decarboxylase under joint action of substrate and substituted quinones in aqueous solutions which contain 1.0-13.5 vol.% of methyl alcohol has been investigated. The observed inactivation rate constant of pyruvate decarboxylase sharply decreases with the increase of