Merck
72820
Supelco
メチル-p-ベンゾキノン
analytical standard
別名:
p-トルキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(=O)2
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
471387
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0 % (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
66-67 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
72820-100MG:
72820-VAR:
72820-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)