Merck
D223204
Sigma-Aldrich
ジュロキノン
97%
別名:
2,3,5,6-テトラメチル-1,4-ベンゾキノン, テトラメチル-p-ベンゾキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
1909128
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=C(C)C(=O)C(C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
InChI Key
WAMKWBHYPYBEJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
デュロキノンは、1,4-ベンゾキノンのクラスに属する有機酸化剤であり、レドックスフローLi–O2電池に使用されます。
アプリケーション
  • 光合成におけるジュロキノンの役割:紅色細菌光合成反応中心の研究は、QA結合部位に組み込まれたときに同位体編集FTIR差分スペクトルに影響を与えるジュロキノンの役割を浮き彫りにしており、光合成におけるエネルギー変換プロセスの理解に不可欠です(Zhao et al., 2013)。
  • 分子イオン源としてのジュロキノン:ジュロキノンにより分子陰イオンが生成することが研究で示されており、分子イオン化および寿命の研究のための質量分析用途におけるその可能性が明らかにされています(Khvostenko et al., 2012)。
  • 生化学センサーにおけるジュロキノン:光化学系II単層による金電極表面の最適化の研究では、センサーの応答性向上におけるジュロキノンの重要な役割が明らかにされており、生化学センサー技術に応用可能です(Maly et al., 2005)。
  • ジュロキノン同族体の細胞毒性:化学薬品製造における安全性評価に関連して、定量的な構造-毒性関係を使用したジュロキノンを含む14種類のp-ベンゾキノン同族体の比較研究で、ラット幹細胞およびPC12細胞における細胞毒性を評価しています(Siraki et al., 2004)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D223204-VAR:
D223204-5G:
D223204-500G:
D223204-25G:
D223204-BULK:
D223204-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marilyn P Merker et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 290(3), L607-L619 (2005-10-26)
The objective of this study was to examine the impact of chronic hyperoxic exposure (95% O2 for 48 h) on intact bovine pulmonary arterial endothelial cell redox metabolism of 2,3,5,6-tetramethyl-1,4-benzoquinone (duroquinone, DQ). DQ or durohydroquinone (DQH2) was added to normoxic
Bingsheng Zhou et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 77(2), 136-142 (2006-01-18)
Toxicity of many waterborne organic contaminants to aquatic organisms is mediated through oxidative damages resulting from the production of reactive oxygen species (ROS). Using duroquinone as a model ROS inducer, we carried out in vitro and in vivo experiments to
Said H Audi et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 289(5), L788-L797 (2005-07-05)
NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1) plays a dominant role in the reduction of the quinone compound 2,3,5,6-tetramethyl-1,4-benzoquinone (duroquinone, DQ) to durohydroquinone (DQH2) on passage through the rat lung. Exposure of adult rats to 85% O2 for > or =7 days stimulates
Xiao-Hui Duan et al.
The Journal of chemical physics, 120(21), 10025-10032 (2004-07-23)
Photoinduced electron transfer of the model system composed of vitamin E and duroquinone has been investigated using time-dependent density functional theory. Calculations for the excited states tell that the photoexcitation of the model system can directly yield the charge transfer
J Maly et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 381(8), 1558-1567 (2005-04-12)
Mass transport of the bulk of the analyte to the electrode and through the bioactive layer can be significantly improved by use of the nanoelectrode array and defined arrangement of protein film. This phenomenon has been studied by (i) atomic-force
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
D223204-25G
D223204-5G4061831826548
D223204-1G4061825597713