安全性情報
8.20617
Sigma-Aldrich
O-Benzylhydroxylamine
for synthesis
別名:
O-Benzylhydroxylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO
分子量:
123.15
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.09 hPa ( 58 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
260 °C (DIN 51794)
pH
8 (47 g/L in H2O)
動粘度
3.34 cSt(23 °C)
bp
49 °C/1 hPa
転移温度
flash point 91.5 °C
密度
1.064 g/cm3 at 23 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
InChI Key
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体