Key Documents
8.20576
Sigma-Aldrich
N-Fluoren-2-ylacetamide
for synthesis
別名:
N-Fluoren-2-ylacetamide, 2-Acetamidofluorene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
200-188-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
mp
193-196 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C15H13NO/c1-10(17)16-13-6-7-15-12(9-13)8-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
CZIHNRWJTSTCEX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3