安全性情報
8.20465
Sigma-Aldrich
Dihexylamine
for synthesis
別名:
Dihexylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5NH(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
185.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
205-588-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.05 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
250 °C
有効性
42 mg/kg LD50, oral (Rat)
<160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-5.9 % (v/v)
pH
9.9 (25 °C, 0.3 g/L in H2O)
bp
236 °C/1013 mbar
mp
3 °C
転移温度
flash point 103 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
InChI Key
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.786 - 0.787
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体