蒸気圧
26 hPa ( 80 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188.7 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
転移温度
flash point 62 °C
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.839
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.839
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体