76693
ジブチル・スルフィド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1,1′-チオビスブタン, NSC 8460, 硫化ブチル
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
5.07 (vs air)
蒸気圧
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
おすすめ製品
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
76693-VAR:
76693-BULK:
76693-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)