蒸気密度
5.07 (vs air)
蒸気圧
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硫化ブチルは、化学合成において有機構造単位として用いられる揮発性有機硫黄化合物です。酸化反応によりジブチルスルホキシド(DBSO)を調製するために使用されます。DBSOはジルコニウム、パラジウム、プラチナ、金の抽出に有用な有機溶媒として使用されます。
アプリケーション
- 環境臭気の診断:ジブチルスルフィドは、微量汚染水源水の複雑な臭気の診断方法の開発に使用されており、環境モニタリングおよび汚染抑制におけるその役割が示されています(Guo et al., 2021)。
- 表面化学研究:ジブチルスルフィドの銅表面への吸着および操作について研究され、その分子レベルの相互作用に関する知見が提供されています(Jensen et al., 2007)。
- 化学兵器検出のためのバイオセンサーの開発:光合成蛍光誘導を利用した化学兵器剤検出用のスタンドオフ型の組織に基づくバイオセンサーの文脈において、ジブチルスルフィドの効果が探索されています。暗号化遠距離通信データ伝送とともに危険地帯への発射または投下の慣性力を構築するのに極めて重要です(Sanders et al., 2001)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
51491-500ML:
51491-BULK:
51491-VAR:
51491-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electron transfer and singlet oxygen mechanisms in the photooxygenation of dibutyl sulfide and thioanisole in MeCN sensitized by N-methylquinolinium tetrafluoborate and 9, 10-dicyanoanthracene. The probable involvement of a thiadioxirane intermediate in electron transfer photooxygenations.
Journal of the American Chemical Society, 125(52), 16444-16454 (2003)
Effect of irradiation intensity on rate and selectivity of photosensitized oxidation of dibutyl sulfide over C70 fullerene.
High Energy Chemistry, 49(3), 167-172 (2015)
Dithiolane-Directed Tandem Oxidation/1, 2-Benzyl Migration of Tetramic Acids under Ambient Conditions.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(9), 1712-1716 (2012)
Revisiting the Zincke disulfide reaction for the post-polymerization functionalization of unsaturated polyolefins.
Polymer, 55(2), 5557-5560 (2014)
Adsorption, interaction, and manipulation of dibutyl sulfide on Cu {111}.
ACS Nano, 1(1), 22-29 (2007)