由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5.07 (vs air)
蒸気圧
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; sulfurous
SMILES記法
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- チオエーテル安定化ルテニウムナノキューブの室温合成とその光学特性:この論文では、安定化剤として硫化ブチルを使用し、チオエーテル安定化ルテニウムナノキューブを室温で合成する方法が紹介されています。この研究では、ナノキューブの光学特性について詳述しており、触媒作用や材料科学への応用に影響を与える可能性があります(Adams et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W221503-SAMPLE:
W221503-VAR-K:
W221503-BULK-K:
W221503-100G:
W221503-1KG-K:4548173967615
W221503-4KG-K:4548173967622
W221503-4KG:
W221503-1KG:
W221503-8KG:
W221503-SAMPLE-K:
W221503-8KG-K:4548173967639
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
家庭用洗剤、パーソナルケア製品など、無香料製品に対する需要がますます増えています。無香料な製品を求めることでより天然製品に近いものを購入していると信じている人もいます。
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W221503-1KG | |
W221503-8KG | |
W221503-SAMPLE | |
W221503-SAMPLE-K | 4061837508844 |
W221503-100G | |
W221503-1KG-K | 4061837508837 |
W221503-4KG | |
W221503-4KG-K | 4061837890130 |
W221503-8KG-K | 4061837890147 |