主要文書
8.20030
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine monohydrate
for synthesis
別名:
Ethylenediamine monohydrate, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H8N2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
60.10 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-468-6
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (acidimetric)
フォーム
liquid
自己発火温度
385 °C
有効性
866 mg/kg LD50, oral (Rat)
560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-16.6 % (v/v)
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
118 °C/1013 hPa
mp
8-10 °C
転移温度
flash point 42 °C
密度
0.963 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.H2O/c3-1-2-4;/h1-4H2;1H2
InChI Key
XZUAPPXGIFNDRA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.961 - 0.964
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
42 °C