主要文書
8.14704
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate
for synthesis
別名:
Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O4
CAS番号:
分子量:
196.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
225-193-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
crystals
mp
144-146 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H12O4/c1-5-4-7(11)6(2)9(12)8(5)10(13)14-3/h4,11-12H,1-3H3
InChI Key
UUQHKWMIDYRWHH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2