安全性情報
8.14437
Sigma-Aldrich
Tributylacetyl citrate
for synthesis
別名:
Tributylacetyl citrate, 2-(Acetyloxy)-1,2,3-Propanetricarboxylic acid tributyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H34O8
CAS番号:
分子量:
402.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
201-067-0
蒸気圧
0.07 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
liquid
bp
170-173 °C/1 hPa
mp
-80 °C
転移温度
flash point 204 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
InChI Key
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.052
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
422.6 °F - closed cup
引火点(℃)
217 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類