主要文書
8.14330
Sigma-Aldrich
Pyridinium 4-toluenesulfonate
for synthesis
別名:
Pyridinium 4-toluenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H4SO3H · C5H5N
CAS番号:
分子量:
251.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
246-002-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
mp
116-120 °C (dry substance)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[n+H]1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
InChI Key
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (after drying): 116 - 120 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2