安全性情報
8.14134
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
for synthesis
別名:
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2ClN3O4
CAS番号:
分子量:
203.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
219-937-3
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
powder
有効性
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
62-65 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H2ClN3O4/c6-5-4(9(12)13)1-3(2-7-5)8(10)11/h1-2H
InChI Key
QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質