安全性情報
8.05650
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylpyridine
for synthesis
別名:
2,6-Dimethylpyridine, 2,6-Lutidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2,6-(CH3)2C5H3N
CAS番号:
分子量:
107.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-587-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
有効性
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
転移温度
flash point 33 °C
密度
0.923 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1c(cccc1C)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F
引火点(℃)
33 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8056509999:
8056500000:
LX0393-901:
8056500250:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2