安全性情報
81003N
Sigma-Aldrich
Probumin®ウシ血清アルブミンユニバーサルグレード
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
別名:
BSA, Probumin®ウシ血清アルブミンユニバーサルグレード, アルブミン, ウシ血清, ウシ血清アルブミン, フラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141801
eCl@ss:
32011401
NACRES:
NA.25
製品名
Probumin®ウシ血清アルブミンユニバーサルグレード, pkg of 10 g
由来生物
bovine serum
品質水準
アッセイ
≥98% (purity)
フォーム
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
apparent mol wt 66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pkg of 10 g
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
損失
≤5%
pH範囲
5.0-5.4
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
微量陽イオン
Na: 0.0-5.0 mg/g
その他の活性
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このBSA粉末は、アルブミン安定剤としてカプリル酸を使用した独自技術の熱ショック分画プロセスにより製造されます。イムノアッセイ、細胞培養、微生物発酵の幅広い用途に、一貫性が高く、幅広く使用されているグレードのBSA粉末です。このBSAは、ナトリウムと塩化物が少なく、単量体が多く含まれています。純度規格>98%、典型的な純度は100%です。
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Probumin® BSAグレードは、製造の違いによって区別されます。製品名に用いられる‘診断グレード’または‘ワクチングレード’などの用語は、お客様が一般に当該製品をこれらの用途に使用することのみを示しています。メルクは、想定されるあらゆる用途に関してあらゆる単独製品の適性を確認している訳ではありません。お客様が、アッセイの特定の試薬、条件、および制約を用いてProbumin® BSAグレードを認定してください。
製造用途専用です。ヒトまたは動物への消費には使用できません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
81003N:
810034:
810035:
810037:
810032:
810036:
810033:
試験成績書(COA)