product name
Probumin®ウシ血清アルブミンユニバーサルグレード, pack of 1 kg
由来生物
bovine serum
品質水準
アッセイ
≥98% (purity)
形状
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
分子量
apparent mol wt 66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pack of 1 kg
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
不純物
IgG, tested
損失
≤5%
pH範囲
5.0-5.4
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
微量陽イオン
Na: 0.0-10.0 mg/g
その他の活性
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
法的情報
免責事項
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
81003N:
810034:
810035:
810037:
810032:
810036:
810033:
試験成績書(COA)