製品名
Probumin®ウシ血清アルブミン試薬グレード, pack of 10 g
由来生物
bovine serum
品質水準
グレード
reagent grade
アッセイ
≥98% (purity)
フォーム
lyophilized powder
シェルフライフ
48 mo.
精製方法
heat shock fractionation
包装
pack of 10 g
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
遊離脂肪酸含有量含有量
0.0-1.0 mg (per gram)
Total Lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
不純物
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
損失
≤5%
pH範囲
6.8-7.2
微量陰イオン
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
微量陽イオン
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
その他の活性
Tested for IgG
保管温度
2-8°C
法的情報
免責事項
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
810667:
81066N:
810664:
810662:
810661:
810663:
試験成績書(COA)