安全性情報
8.07532
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
for synthesis
別名:
2-Propanethiol, Isopropyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHSH
CAS番号:
分子量:
76.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
200-861-4
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (GC)
蒸気圧
331 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
動粘度
0.468 cSt(20 °C)
bp
52.6 °C/1013 hPa
mp
-130.5 °C
転移温度
flash point -31 °C
密度
0.813 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
SC(C)C
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Propanethiol, also known as isopropyl mercaptan, is an organosulfur compound. The presence of the thiol group imparts significant nucleophilicity to the molecule, enabling it to participate in a variety of chemical reactions, including nucleophilic substitution. It serves as a precursor for synthesis of sulfur-containing compounds including thiol derivatives, thioethers, and disulfides. Additionally, it functions as a chain transfer agent in radical polymerization in the synthesis of polymers.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.815
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-23.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-31 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体