安全性情報
8.01587
Sigma-Aldrich
1-Butanethiol
for synthesis
別名:
1-Butanethiol, Butyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3SH
CAS番号:
分子量:
90.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
203-705-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
61 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-11.3 % (v/v)
bp
97-99 °C/1013 hPa
mp
-116 °C
転移温度
flash point 12 °C
溶解性
0.597 g/L
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
SCCCC
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.842
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体