由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
455 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
earthy; sulfurous
SMILES記法
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-23.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-31 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W389755-VAR-K:
W389755-100G-K:4548173373119
W389755-BULK-K:
W389755-500G-K:4548173373126
W389755-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W389755-100G-K | 4061835514878 |
W389755-500G-K | 4061835537464 |
W389755-SAMPLE-K | 4061835508402 |