About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8S
CAS番号:
分子量:
76.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
203-455-5
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気圧
165 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
1790 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
67-68 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
転移温度
flash point -34 °C
溶解性
1.9 g/L
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
SCCC
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.845
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.845
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体