Merck
8.07110
Sigma-Aldrich
Palladium(II) chloride
59% Pd, anhydrous, for synthesis
別名:
Palladium(II) chloride (59% Pd), Palladium dichloride, Hydrochloric acid palladium salt, Palladium Chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Pd
CAS番号:
分子量:
177.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-596-2
NACRES:
NA.22
製品名
Palladium(II) chloride (59% Pd), anhydrous, for synthesis
品質水準
フォーム
powder
有効性
2704 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.15 (20 °C, 30 g/L in H2O)
溶解性
insoluble 55.6 g/L
密度
4.0 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Pd+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Determination of free and reversibly-bound sulfite in selected foods by high-performance liquid chromatography with fluorometric detection: This study outlines a method for determining sulfite levels in food, which has implications for understanding the environmental and health impacts of sulfites, including those related to formaldehyde-sodium bisulfite adducts (Chan et al., 2008).
アナリシスノート
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3