Merck
8.06722
Sigma-Aldrich
Nickel(II) chloride
anhydrous for synthesis
別名:
Nickel(II) chloride, Nickel dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Ni
CAS番号:
分子量:
129.60
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-743-0
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
蒸気圧
1.33 hPa ( 671 °C)
品質水準
フォーム
powder
有効性
105 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 500 g/L in H2O)
mp
1009 °C
密度
3.55 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Nickel(II) chloride can be used as a catalyst:
  • To synthesize acyclic and cyclic dithioacetals via thioacetalization of aldehydes.
  • To prepare α-aminonitrile derivatives via a one-pot, three-component coupling reaction of aldehydes, amines, and trimethylsilyl cyanide.
  • In the hydrodefluorination of fluoroarenes in the presence of lithium triethylborohydride.
アナリシスノート
Assay (complexometric): 98.0 - 102.0 %
Loss on drying (150 °C; 3h): ≤ 1.0 %
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Nickel (II) chloride as an efficient and useful catalyst for chemoselective thioacetalization of aldehydes
Khan AT, et al.
Tetrahedron Letters, 44(5), 919-922 (2003)
Highly Efficient Nickel (II) Chloride/Bis (tricyclohexylphosphine) nickel (II) Chloride-Cocatalyzed Hydrodefluorination of Fluoroarenes and Trifluorotoluenes with Superhydride
Zhao Wenwen, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(4), 574-578 (2012)