安全性情報
8.06061
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl acetate
for synthesis
別名:
2-Methoxyethyl acetate, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, O-Methyl glycol acetate, 3-Oxabutyl acetate, Acetic acid 2-methoxyethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O3
CAS番号:
分子量:
118.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-772-9
NACRES:
NA.22
bp:
144-145 °C/1013 hPa
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
4.7 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
380 °C (DIN 51794)
有効性
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
5303 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-8.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
144-145 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
転移温度
flash point 46 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCOC(=O)C)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.007
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体