安全性情報
8.05802
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)ethanol
for synthesis
別名:
2-(Methylamino)ethanol, N-Methylethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H9NO
CAS番号:
分子量:
75.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-710-0
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
350 °C
有効性
1391 mg/kg LD50, oral (Rat)
1006 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-17.7 % (v/v)
屈折率
n20/589 1.4387
pH
13.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
159 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
転移温度
flash point 74 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体