安全性情報
8.03138
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
for synthesis
別名:
Isopropenyl acetate, Acetone enol acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOC(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-562-7
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
439 °C (DIN 51794)
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.8 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 34 g/L in H2O)
bp
97 °C/1013 hPa
mp
-93 °C
転移温度
flash point 16 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChI Key
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.923
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体