特徴
to hold 1 NMR tube
包装
pack of 3 ea (pack of 3)
メーカー/製品名
Wilmad WG-6192
チューブL
7 in.
チューブ外径
5 mm
詳細
Handy pocket NMR/EPR tube carrier holds one 5mm O.D., 7 inch length NMR/EPR tube. Pack of 3 white holders. Features a pocket clip that keeps it secure. Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap. Protection is provided for the sample and lab personnel during transport.
アプリケーション
NMR
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)