Merck
96690
Supelco
イソブチルビニルエーテル
analytical standard
別名:
ビニルイソブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1560159
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.45 (vs air)
蒸気圧
68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96690-BULK:
96690-100MG:
96690-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)