主要文書
8.02506
Sigma-Aldrich
(+)-Cinchonine
for resolution of racemates for synthesis
別名:
(+)-Cinchonine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2O
CAS番号:
分子量:
294.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-234-6
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.25 g/L in H2O, as aqueous solution)
mp
258-264 °C
溶解性
0.25 g/L
かさ密度
130 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N21[C@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@@H](O)c3c4c(ncc3)cccc4
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChI Key
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=0.5 in methanol): +218.0 - +222.0 °
Identity (IR): passes test
Contains about 15 % Dihydrocinchonine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1