安全性情報
8.01504
Sigma-Aldrich
Silver acetate
for synthesis
別名:
Silver acetate, Acetic acid silver salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3AgO2
CAS番号:
分子量:
166.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
209-254-9
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
フォーム
crystals
溶解性
10.2 g/L
密度
3.26 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ag]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4