Merck
921017
Sigma-Aldrich
酢酸銀
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
別名:
酢酸 銀塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOAg
CAS番号:
分子量:
166.91
Beilstein:
3595636
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
powder
SMILES記法
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Silver acetate can be used as a source of silver ions in synthesizing nano-silver wires for printed electronic applications, organoamine-ligated silver nanoparticles with low polydispersity and silver-doped calcium phosphate nanoparticles with potent antibacterial properties.
高い反射性、伝導性を持つ銀メッキ高分子フィルムの新規調製に用いられます。イソシアノ酢酸塩が種々のオレフィンと付加環化反応をする時の高い触媒作用もあります。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
921017-100G:
921017-BULK:
921017-25G:4548173372747
921017-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander Peetsch et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 102, 724-729 (2012-10-31)
Spherical silver-doped calcium phosphate nanoparticles were synthesized in a co-precipitation route from calcium nitrate/silver nitrate and ammonium phosphate in a continuous process and colloidally stabilized by carboxymethyl cellulose. Nanoparticles with 0.39 wt% silver content and a diameter of about 50-60