Merck
5.89574
Sigma-Aldrich
1,2-ジメトキシエタン
anhydrous, 99.5%
別名:
モノ-グリム, エチレングリコールジメチルエーテル, ジメチルグリコール, モノグリム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1209237
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.22
bp:
85 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸気圧
48 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.5%
自己発火温度
396 °F
expl. lim.
10.4 %
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体