Merck
307432
Sigma-Aldrich
1,2-ジメトキシエタン
suitable for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
別名:
モノ-グリム, エチレングリコールジメチルエーテル, ジメチルグリコール, モノグリム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1209237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
85 °C (lit.)
蒸気圧:
48 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
3.1 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
48 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
396 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
10.4 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.030% water
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
pH
~7
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 220 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この溶剤はガラス蒸留され、サブミクロンでろ過され、ロット間の一貫性を提供するための厳格な規格試験を受けています。
アプリケーション
HPLC機器および有機合成用途で使用するために設計されています。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307432-VAR:
307432-10L:
307432-6X1L:
307432-6X500ML:
307432-BULK:
307432-1L:
307432-500ML:
307432-100ML:
307432-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities.
Hugo E. Gottlieb et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7512-7515 (2001-10-24)
Theoretical study of cation/ether complexes: Alkali metal cations with 1, 2-dimethoxyethane and 12-crown-4.
Hill SE, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(21), 3813-3819 (1998)
The catalytic Pauson-Khand reaction promoted by a small amount of 1, 2-dimethoxyethane or water.
Sugihara T and Yamaguchi M.
Synlett, 12, 1384-1386 (1998)
Shaokun Tang et al.
Bioresource technology, 129, 667-671 (2013-01-10)
Glymes (i.e. glycol diethers) were explored as alternative benign solvents for enzymatic reactions, specifically the lipase-catalyzed transesterification. Long-chain glymes were found highly compatible with immobilized Candida antarctica lipase B (iCALB), leading to higher enzyme activities and stabilities than t-butanol and
Peter A Campochiaro et al.
Ophthalmology, 122(3), 545-554 (2014-12-03)
AKB-9778 is a small-molecule competitive inhibitor of vascular endothelial-protein tyrosine phosphatase (VE-PTP) that promotes Tie2 activation and reduces vascular leakage and neovascularization in mouse models. The purpose of this study was to test the safety, tolerability, pharmacokinetics, and biological activity
プロトコル
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43