製品名
Thapsigargin - CAS 67526-95-8 - Calbiochem, Thapsigargin, CAS 67526-95-8, is a cell-permeable, tumor-promoting sesquiterpene lactone that releases calcium by non-competitvley inhibiting endoplasmic reticular Ca2+-ATPase (IC₅₀ = 4-13 nM).
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
colorless
溶解性
DMSO: >1 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
InChI Key
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
endoplasmic reticular Ca2+ ATPase
警告
再構成
その他情報
Won, J.G. and Orth, D.N. 1995. Endocrinology 136, 5399.
Tepel, M., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1220, 248.
Begum, N., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 3352.
Low, A.M., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 53.
Tsukamoto, A. and Karneko, Y. 1993. Cell. Biol. Int.17, 969.
Wong, W.L., et al. 1993. Biochem. J.289, 71.
Glennon, M.C., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 25568.
Xu, Y., et al. 1992. J. Neurochem.59, 2224.
Mason, M.J., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 20856.
Thastrup, O., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 2466.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
586005-MG:
586005-1MG:
12758S-1MG:
586005-1UNMG:
586005-1RGM:
586005-1GM:
586005-1.1ML:
12758S-MG:
試験成績書(COA)