553510
RAD51-Stimulatory Compound-1, RS-1
A cell-permeable sulfonamido-benzamide-based allosteric regulator that stimulates DNA binding and recombinase activities of hRAD51 by locking hRAD51 in an active conformation without affecting its active site ATP hydrolysis.
別名:
RAD51-Stimulatory Compound-1, RS-1, 3-((Benzylamino)sulfonyl)-4-bromo-N-(4-bromophenyl)-benzamide, RS-1
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
light beige
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(NCc3ccccc3)c1c(ccc(c1)C(=O)Nc2ccc(cc2)Br)Br
InChI
1S/C20H16Br2N2O3S/c21-16-7-9-17(10-8-16)24-20(25)15-6-11-18(22)19(12-15)28(26,27)23-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-12,23H,13H2,(H,24,25)
InChI Key
SWKAVEUTKGKHSR-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Jayathilaka, K., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.105, 15848.
WGK
WGK 3
Jan Code
553510-10MG:
553510-MG:
試験成績書(COA)