524636
Phosphatase Inhibitor Cocktail II
lyophilized solid, for the inhibition of acid and alkaline phosphatases and protein tyrosine phosphatases, This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
Inhibitor Cocktail
About This Item
おすすめの製品
product name
Phosphatase Inhibitor Cocktail Set II, Lyophilized, The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set II, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
524636-ML:
524636-1SET:
524636-1LML:
試験成績書(COA)