Merck
5125-50GM-M
Sigma-Aldrich
Papain, Carica papaya
別名:
Papain, Carica papaya
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
フォーム
solid
品質水準
比活性
>30,000 USP units/mg
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
pI 
8.75
溶解性
aqueous buffer: 1 mg/mL
保管温度
2-8°C
詳細
Native papain from Carica papaya. A cysteine protease that hydrolyzes peptides, amides and esters, especially at bonds involving basic amino acids, glycine or leucine. Inhibitors include leupeptin (Cat. No. 108975) and PMSF (Cat. No. 52332).
警告
Toxicity: Harmful (C)
単位の定義
1 MCU (milk clotting unit) = 9 HDU (hemoglobin digestion units) = 6 GU (gelatin units) = 30 USP units
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
5125-0GM:
5125-50GM-M:
5125-50GM:
5125-2KG:
試験成績書(COA)