5.04528
NVP-AAM077 Tetrasodium Hydrate
別名:
NVP-AAM077 Tetrasodium Hydrate, NMDA Antagonist VII, NVP-AAM077, [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl] phosphonic acid tetrasodium hydrate, PEAQX tetrasodium hydrate, NVP-AAM077, [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl] phosphonic acid tetrasodium hydrate, PEAQX tetrasodium hydrate, NMDA Antagonist VII
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
water: 24 mg/mL
保管温度
−20°C
InChI
1S/C17H17BrN3O5P/c1-9(10-5-7-11(18)8-6-10)19-17(27(24,25)26)12-3-2-4-13-14(12)21-16(23)15(22)20-13/h2-9,17,19H,1H3,(H,20,22)(H,21,23)(H2,24,25,26)/t9-,17?/m0/s1
InChI Key
XXZGNAZRWCBSBK-WFVOFKTRSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
NMDA receptors
警告
再構成
その他情報
Milton, A., et al. 2013. J. Neurosci.33, 1109.
Kochlamazashvili, G., et al. 2012. J. Neurosci.32, 2263.
Kocsis, B., et al. 2012. Sleep.35, 1011.
WGK
WGK 2