SML3004
NMDAR/TRPM4 interface inhibitor C8 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
C8 dihydrochloride, Compound 8 dihydrochloride, N1-[(3-Bromophenyl)methyl]-N1-ethyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17BrN2·2HCl
CAS番号:
分子量:
330.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder or solid
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCN(CC)CC1=CC=CC(Br)=C1.Cl.Cl
InChI
1S/C11H17BrN2.2ClH/c1-2-14(7-6-13)9-10-4-3-5-11(12)8-10;;/h3-5,8H,2,6-7,9,13H2,1H3;2*1H
InChI Key
AQDSZKTVQVSVNC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Compound 8 (C8) is a small molecule that directly targets TRPM4 TwinF domain and blocks its interaction with GluN2A/GluN2B (NR2A/NR2B) I4 domain. C8 prevents NMDAR/TRPM4 interaction-dependent excitotoxicity (death protection EC50 = 2.1 μM 24 h post 10-min exposure of primary murine hippocampal neurons to 20 μM NMDA) without affecting, and even enhancing, NMDAR-mediated essential functions. C8 protects mice from MCAO-induced brain damage and NMDA-induced retinal ganglion cell (RGC) loss in mice in vivo (40 mg/kg i.p. at -16h, -3h before, 0h, 3h, 24h after MCAO or 20 nmol NMDA/2.0 μL by intravitreal injection).
TRPM4 TwinF domain-targeting NMDAR/TRPM4 interaction blocker that protects against TRPM4-mediated excitotoxicity in vitro and in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3004-5MG:
SML3004-BULK:
SML3004-VAR:
SML3004-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)