SML3009
Indiplon
≥98% (HPLC)
別名:
CL 285,489, CL 285489, CL-285,489, CL-285489, CL285,489, CL285489, N-Methyl-N-(3-(3-(thiophene-2-carbonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl)acetamide, N-Methyl-N-[3-[3-(2-thienylcarbonyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl]phenyl]acetamide, NBI 34060, NBI-34060, NBI34060
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C20H16N4O2S/c1-13(25)23(2)15-6-3-5-14(11-15)17-8-9-21-20-16(12-22-24(17)20)19(26)18-7-4-10-27-18/h3-12H,1-2H3
InChI Key
CBIAWPMZSFFRGN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3009-VAR:
SML3009-BULK:
SML3009-5MG:
SML3009-25MG:
試験成績書(COA)