Merck
M8437
Sigma-Aldrich
Margatoxin
≥99%, recombinant, expressed in E. coli
別名:
MgTx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
solid
分子量
4179
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Thr-Ile-Ile-Asn-Val-Lys-Cys-Thr-Ser-Pro-Lys-Gln-Cys-Leu-Pro-Pro-Cys-Lys-Ala-Gln-Phe-Gly-Gln-Ser-Ala-Gly-Ala-Lys-Cys-Met-Asn-Gly-Lys-Cys-Lys-Cys-Tyr-Pro-His
生物化学的/生理学的作用
Voltage-gated (Kv1.3) potassium channel blocker.
その他情報
Major toxin in Centruroides margaritatus (scorpion)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3