安全性情報
1.93634
Supelco
Calcium chloride
fused, EMPLURA®
別名:
Calcium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2
CAS番号:
分子量:
110.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
フォーム:
fused
製品種目
EMPLURA®
フォーム
fused
保管温度
room temp
SMILES記法
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936345000:
1936340500:
IN2RCMC193634:
1936340521:
1936345021:
IN21936349028:
1936349026:
試験成績書(COA)